Learn More
N-heptyl-4-hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021280
51.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1085-12-7
C14H20O3
236.31
MFCD00016481
ZTJORNVITHUQJA-UHFFFAOYSA-N
heptylparaben, heptyl paraben, heptyl p-hydroxybenzoate, n-heptyl 4-hydroxybenzoate, nipaheptyl, staypro ws 7, n-heptyl p-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-, heptyl ester, p-hydroxybenzoic acid heptyl ester, p-oxybenzoesaureheptylester
14138
CHEBI:34788
heptyl 4-hydroxybenzoate
CCCCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1085-12-7
C14H20O3
236.31
MFCD00016481
ZTJORNVITHUQJA-UHFFFAOYSA-N
heptylparaben, heptyl paraben, heptyl p-hydroxybenzoate, n-heptyl 4-hydroxybenzoate, nipaheptyl, staypro ws 7, n-heptyl p-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-, heptyl ester, p-hydroxybenzoic acid heptyl ester, p-oxybenzoesaureheptylester
14138
CHEBI:34788
heptyl 4-hydroxybenzoate
CCCCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
n-Heptyl 4-hydroxybenzoate is used for inhibiting microbiological spoilage, used as preservatives, skin care, hair care.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Heptyl4-Hydroxybenzoat wird zur Hemmung mikrobiologischen Verderbs, als Konservierungsmittel, in der Hautpflege und Haarpflege verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Phenoxyethanol, Propylenglycol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Heptyl 4-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 46°C to 49°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,phenoxyethanol,propylene glycol. Insoluble in water.
Formelmasse 236.31
Reinheit (%) 98%