Learn More
n-Heptyl 4-hydroxybenzoate-d4, TRC
Artikelnummer. 30408391
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30408391 25 mg
30404578 10 mg
30402536 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30408391 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH28318225MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2708280-12-8
Summenformel C14 D4 H16 O3
Molekulargewicht (g/mol) 240.331
Synonym n-Heptyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, Heptyl alcohol p-hydroxybenzoate-d4, Heptyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4, Heptyl p-hydroxybenzoate-d4, Heptyl paraben-d4, 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid heptyl ester
IUPAC-Name heptyl 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzoate
SMILES [2H]c1c([2H])c(C(=O)OCCCCCCC)c([2H])c([2H])c1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Heptyl 4-hydroxybenzoate-d4
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H20O3/c1-2-3-4-5-6-11-17-14(16)12-7-9-13(15)10-8-12/h7-10,15H,2-6,11H2,1H3/i7D,8D,9D,10D
Formelmasse 240.166