Learn More
n-Hexadecyl-15,15,16,16,16-d5-Alkohol, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Hexadecanol-15,15,16,16,16-D5 |
| CAS | 1219799-21-9 |
| Summenformel | C16 D5 H29 O |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | 1-Hexadecan-15,15,16,16,16-d5-ol, [15,15,16,16,16-2H5]Hexadecanol, n-Hexadecanol-15,15,16,16,16-d5, n-Hexadecyl-15,15,16,16,16-d5 alcohol, Cetyl alcohol-ψ,ω-d5, Cetyl-15,15,16,16,16-d5 alcohol, 1-Hexadecanol-15,15,16,16,16-D5 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCO |
| IUPAC-Name | 15,15,16,16,16-Pentadeuteriohexadecan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 247.471 |
| Formelmasse | 247.292 g/mol |
| Mehr anzeigen |