Learn More
(N-Hexadecyl)Tri-n-Butylphosphoniumbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394564
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11394564 100 g 100 Gramm
11374564 5 g 5 Gramm
11384564 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394564 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01335.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14937-45-2 | C28H60BrP | 507.67 g/mol
(n-Hexadecyl)tri-n-butylphosphonium bromide is used as Phase-transfer-catalyst. It is a eco friendly highly effective water treatment agent with low foaming and toxic-free.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(n-Hexadecyl)tri-n-butylphosphoniumbromid wird als Phasentransferkatalysator verwendet. Umweltfreundliches, nicht toxisches und hochwirksames Wasseraufbereitungsmittel mit geringer Schaumbildung.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Kohlendioxid schützen. Von Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14937-45-2
Summenformel C28H60BrP
Molekulargewicht (g/mol) 507.67
MDL-Nummer MFCD00011775
InChI-Schlüssel RYVBINGWVJJDPU-UHFFFAOYSA-M
Synonym tributylhexadecylphosphonium bromide, tributyl hexadecyl phosphonium bromide, cetyltributylphosphonium bromide, tributyl hexadecyl phosphanium bromide, phosphonium, tributylhexadecyl-, bromide, hexadecyltributylphosphonium bromide, phosphonium, tributylhexadecyl-, bromide 1:1, hexadecyltri-n-butylphosphonium bromide, n-hexadecyl tri-n-butylphosphonium bromide, tbhdpb
PubChem CID 84716
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (n-Hexadecyl)tri-n-butylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 56°C to 62°C
Menge 100 g
Beilstein 4167404
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
IUPAC-Name Tributyl(hexadecyl)phosphonium; Bromid
Formelmasse 507.67
Reinheit (%) ≥98%