Learn More
n-Hexadecyltrimethyl-d3-ammoniumbromid (Monomethyl-d3), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexadecyltrimethylammonium Bromide-d3 |
| CAS | 1092921-73-7 |
| Summenformel | C19 2H3 H39 N . Br |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-Hexadecanaminium, N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-, bromide (1:1), Hexadecyltrimethylammonium Bromide-d3, Cetrimonium-D3 Bromide (N-methyl-D3) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i2D3; |
| SMILES | [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-Name | Hexadecyl-dimethyl-(trideuteriomethyl)azaniumbromid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 367.47 |
| Formelmasse | 366.2689 g/mol |
| Mehr anzeigen |