Learn More
n-Hexanaldimethylacetal, +98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Hexanal dimethylacetal |
CAS Min. % | 98.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.8470g/mL |
Siedepunkt | 145°C |
Flammpunkt | 40°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- n-Hexanal dimethylacetal
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.