Learn More
n-Hexan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045245
16.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1000 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
110-54-3
C6H14
86.18
MFCD02179311
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
8058
CHEBI:29021
Hexan
CCCCCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
110-54-3
C6H14
86.18
MFCD02179311
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
8058
CHEBI:29021
Hexan
CCCCCC
N-Hexan wird als Lösungsmittel zur Extraktion von Speiseölen aus Saatgut und Gemüsekulturen verwendet. Handelsübliche Hexanarten kommen als Lösungsmittel für Klebstoffe, Lacke und Farben, Reinigungsmittel (Entfettungsmittel) in der Druckindustrie, und als Flüssigkeiten in Niedertemperatur-Thermometern zum Einsatz. Andere Verwendungszwecke sind Kraftstoffe und Kraftstoffadditive, Zwischenprodukte und Laborchemikalien.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
N-Hexan wird als Lösungsmittel zur Extraktion von Speiseölen aus Saatgut und Gemüsekulturen verwendet. Handelsübliche Hexanarten kommen als Lösungsmittel für Klebstoffe, Lacke und Farben, Reinigungsmittel (Entfettungsmittel) in der Druckindustrie, und als Flüssigkeiten in Niedertemperatur-Thermometern zum Einsatz. Andere Verwendungszwecke sind Kraftstoffe und Kraftstoffadditive, Zwischenprodukte und Laborchemikalien.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Chloroform, Aceton und Ether.
Hinweise
Inkompatibel mit Dinitrogen-Tetraoxid. Kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Hexane
Schmelzpunkt -95°C
Dichte 0.659
Siedepunkt 69°C
Menge 50 mL
Flammpunkt −23°C (−9°F)
Geruch Weak, Characteristic
Brechungsindex 1.375
UN-Nummer UN1208
Beilstein 1730733
Merck Index 14,4694
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether.
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) 99%