Learn More
n-Hexan, 99 %, ChromAR™-Lösungsmittel, Macron FineChemicals™
335.35 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Beschreibung
Macron Fine Chemicals brand ChromAR™ Lösungsmittel eignen sich ideal für analytische Tests in einer Vielzahl von Märkten, in denen Konsistenz und Zuverlässigkeit erforderlich sind. Diese Reagenzien werden unter strikter Herstellungspraxis für eine Vielzahl von Anwendungen in der Flüssigkeitschromatographie hergestellt.
- Konsistente Gradientenprofile für reproduzierbare Ergebnisse — ideal für konsistente mobile Phasen
- Geringe UV-Absorption
- Flache Basislinien
- Geringe Rückstände nach Verdampfung
- Niedriger Wassergehalt
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Hexan |
Schmelzpunkt | -95 °C |
Extinktion | Max. 0.15 (bei210 nm), Max. 0.05 (bei220 nm), Max. 0.02 (bei230 nm), Max. 0.009 (bei240 nm) |
CAS | 110-54-3 |
Farbe | Farblos |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Geeignet für HPLC-, UV-Spektrophotometrie- und UV-Anwendungen |
Summenformel | C6H14 |
MDL-Nummer | MFCD02179311 |
Synonym | n-Hexan, Hexylhydrid, Hexane, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes |
Löslichkeitsinformationen | 0.1g/L in water |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.