Learn More
N-Hexan, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
C6H14, CAS-Nummer-110-54-3, Hexane, Hexylhydrid, Hexan, Hexanen, Gettysolve-b, Heksan, Dipropyl, Esani, n-Hexan, Skellysolve b, 2,5 l, 69 °C, CHEBI:29021, farblos, 86,18 g/mol, VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N, -95 °C, 2179311, 86,178, kunststoffbeschichtete Glasflasche, Flüssigkeit, 8058, CCCCCC, 2,97
Marke: Fisher Chemical H/0421/PB17
Weitere Details : CAS : 110-54-3 Netto-Gewicht : 1.64750kg Transport : UN number : 1208 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
C6H14, CAS-Nummer-110-54-3, Hexane, Hexylhydrid, Hexan, Hexanen, Gettysolve-b, Heksan, Dipropyl, Esani, n-Hexan, Skellysolve b, 2,5 l, 69 °C, CHEBI:29021, farblos, 86,18 g/mol, VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N, -95 °C, 2179311, 86,178, kunststoffbeschichtete Glasflasche, Flüssigkeit, 8058, CCCCCC, 2,97
Spezifikation
-95°C | |
Farblos | |
2.5 L | |
Flüssig | |
MFCD02179311 | |
0.31 mPaS at 20°C | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
Hexan | |
8058 | |
86.18g/mol |
110-54-3 | |
69°C | |
Kunststoffbeschichtete Glasflasche | |
C6H14 | |
160mbar at 20°C | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CCCCCC | |
86.18 | |
CHEBI:29021 |
Sicherheit und Handhabung
- n-Hexane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.