missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

n-Hexyl-5,5,6,6,6-d5 Alcohol, TRC

Artikelnummer. 30179356
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
2 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179356 10 mg 10 Milligramm
30178933 1 mg 1 Milligramm
30179353 2 mg 2 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30179356 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH28122410MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 64118-18-9
Summenformel C6H9D5O
Molekulargewicht (g/mol) 107.21
Synonym 1-Hexan-5,5,6,6,6-d5-ol (9CI), Hexyl-5,5,6,6,6-d5 alcohol, 1-Hexanol-d5, 1-Hexanol-5,5,6,6,6-D5, n-Hexyl-5,5,6,6,6-d5 alcohol, 1-Hexanol-5,5,6,6,6-d5
IUPAC-Name hexan-5,5,6,6,6-d5-1-ol
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Hexanol-5,5,6,6,6-D5
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2
Formelmasse 107.14
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.