missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Hexylacrylat, 95 %, stab. mit Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7045237
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2499-95-8
C9H16O2
156.225
MFCD00048881
LNMQRPPRQDGUDR-UHFFFAOYSA-N
hexyl acrylate, n-hexyl acrylate, hexyl 2-propenoate, 2-propenoic acid, hexyl ester, n-hexylacrylate, ageflex n-ha, acrylic acid, hexyl ester, ccris 7038, acrylic acid-n-hexyl ester, hexylacrylate
17259
Hexyl-prop-2-enoat
CCCCCCOC(=O)C=C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2499-95-8
C9H16O2
156.225
MFCD00048881
LNMQRPPRQDGUDR-UHFFFAOYSA-N
hexyl acrylate, n-hexyl acrylate, hexyl 2-propenoate, 2-propenoic acid, hexyl ester, n-hexylacrylate, ageflex n-ha, acrylic acid, hexyl ester, ccris 7038, acrylic acid-n-hexyl ester, hexylacrylate
17259
Hexyl-prop-2-enoat
CCCCCCOC(=O)C=C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Hexyl acrylate
Namenshinweis stabilized with hydroquinone
Schmelzpunkt -45°C
Dichte 0.89
Siedepunkt 88°C to 89°C (24 mmHg)
Flammpunkt 68°C (154°F)
Strukturformel H2C=CHCO2(CH2)5CH3
Brechungsindex 1.428
Menge 25 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1757327
Formelmasse 156.22
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'