Learn More
N-Hexylphosphonsäure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059168
70.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4721-24-8
C6H15O3P
166.157
MFCD00013961
GJWAEWLHSDGBGG-UHFFFAOYSA-N
n-hexylphosphonic acid, phosphonic acid, p-hexyl, hexylphosphonicacid, p-hexyl-phosphonic acid, hexylphosphonic acid
312552
Hexylphosphonsäure
CCCCCCP(=O)(O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4721-24-8
C6H15O3P
166.157
MFCD00013961
GJWAEWLHSDGBGG-UHFFFAOYSA-N
n-hexylphosphonic acid, phosphonic acid, p-hexyl, hexylphosphonicacid, p-hexyl-phosphonic acid, hexylphosphonic acid
312552
Hexylphosphonsäure
CCCCCCP(=O)(O)O
n-Hexylphosphonic acid is used in the manufacturing of nanoparticles such as quantum dots, nano-metals and nano-ceramics. It is also used for coating of many materials, including nanoparticles by condensed hydrophobic monolayers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Hexylphosphonic acid
Schmelzpunkt 108°C to 110°C
Farbe Weiß
Menge 2 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 166.16
Physikalische Form Pulver