Learn More
N'-Hydroxy-3-(2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanimidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10099261
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemischer Name oder Material N'-hydroxy-3-(2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanimidamide
CAS 301177-50-4
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H11N5O3
MDL-Nummer MFCD01313054
Menge 1 g
Synonym n'-hydroxy-3-2-methyl-4-nitro-1h-imidazol-1-yl propanimidamide, ho∼lahkcld^isdfyuuenzejijafp, 1-hydroxyimino-3-2-methyl-4-nitroimidazolyl propylamine, z-n'-hydroxy-3-2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl propimidamide
InChI-Schlüssel DSFFWFHDJMMTGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC(=CN1CCC(N)=NO)[N+]([O-])=O
IUPAC-Name N'-hydroxy-3-(2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanimidamide
Molekulargewicht (g/mol) 213.20
PubChem CID 9555147
Formelmasse 213.2
Reinheit (%) 97%