Learn More
N'-Hydroxy-4-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methoxy]benzenecarboximidamid, 95 %, Maybridge
Marke: Maybridge JM00487DA
Weitere Details : CAS : 306935-19-3 Netto-Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
306935-19-3 | |
263.315 | |
QHRPKGPTUYZTBY-UHFFFAOYSA-N | |
9582192 | |
CC1=NC(=CS1)COC2=CC=C(C=C2)C(=NO)N |
C12H13N3O2S | |
MFCD00830779 | |
n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzenecarboximidamide, 4-2-methylthiazol-4-ylmethoxy benzamidoxime, n'-hydroxy-4-2-methylthiazol-4-yl methoxy benzimidamide, hydroxyimino 4-2-methyl 1,3-thiazol-4-yl methoxy phenyl methylamine, z-n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzene-1-carboximidamide, n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzene-1-carboximidamide | |
N'-Hydroxy-4-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methoxy]benzolcarboximidamid |
Spezifikation
N'-Hydroxy-4-[(2-methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methoxy]benzenecarboximidamide | |
1g | |
95.0 | |
C12H13N3O2S | |
n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzenecarboximidamide, 4-2-methylthiazol-4-ylmethoxy benzamidoxime, n'-hydroxy-4-2-methylthiazol-4-yl methoxy benzimidamide, hydroxyimino 4-2-methyl 1,3-thiazol-4-yl methoxy phenyl methylamine, z-n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzene-1-carboximidamide, n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzene-1-carboximidamide | |
CC1=NC(=CS1)COC2=CC=C(C=C2)C(=NO)N | |
263.315 | |
263.32 |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
306935-19-3 | |
95% | |
MFCD00830779 | |
QHRPKGPTUYZTBY-UHFFFAOYSA-N | |
N'-Hydroxy-4-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methoxy]benzolcarboximidamid | |
9582192 | |
95% |