Learn More
N-Hydroxy Mexiletine Oxalate, TRC
Artikelnummer. 30405666
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30405666 25 mg
30397131 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30405666 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94802525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57204-78-1
Summenformel C13H19NO6
Molekulargewicht (g/mol) 285.29
Synonym (+/-)-1-(2,6-Dimethylphenoxy)-N-hydroxy-2-propanamine Ethanedioate
IUPAC-Name N-[1-(2,6-dimethylphenoxy)propan-2-yl]hydroxylamine;oxalic acid
SMILES CC(COc1c(C)cccc1C)NO.OC(=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Hydroxy Mexiletine Oxalate
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H17NO2.C2H2O4/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)14-7-10(3)12-13;3-1(4)2(5)6/h4-6,10,12-13H,7H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
Formelmasse 285.1212