Learn More
N-Hydroxy Norfloxacin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Hydroxy Norfloxacin |
| CAS | 109142-49-6 |
| Summenformel | C16 H18 F N3 O4 |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H18FN3O4/c1-2-18-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)18)19-3-5-20(24)6-4-19/h7-9,24H,2-6H2,1H3,(H,22,23) |
| SMILES | CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCN(O)CC3 |
| IUPAC-Name | 1-ethyl-6-fluoro-7-(4-hydroxypiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 335.33 |
| Formelmasse | 335.1281 |