Learn More
N-Hydroxy-Riluzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Hydroxy Riluzole |
| CAS | 179070-90-7 |
| Summenformel | C8 H5 F3 N2 O2 S |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 2-Benzothiazolamine, N-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-, 2(3H)-Benzothiazolone, 6-(trifluoromethoxy)-, oxime (9CI), N-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine, 2-Hydroxyamino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole, N-Hydroxyriluzole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H5F3N2O2S/c9-8(10,11)15-4-1-2-5-6(3-4)16-7(12-5)13-14/h1-3,14H,(H,12,13) |
| SMILES | ONc1nc2ccc(OC(F)(F)F)cc2s1 |
| IUPAC-Name | N-[6-(Trifluormethoxy)-1,3-benzothiazol-2-yl]hydroxylamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 250.2 |
| Formelmasse | 250.0024 |