Learn More
N-Hydroxysulfosuccinimid Natriumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228730
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
106627-54-7
C4H4NNaO6S
217.13
RPENMORRBUTCPR-UHFFFAOYSA-M
n-hydroxysulfosuccinimide sodium salt, sulfo-nhs, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxysulfosuccinimidesodiumsalt, 3-pyrrolidinesulfonic acid, 1-hydroxy-2,5-dioxo-, monosodium salt, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxo-pyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxusulfosuccinimide sodium, n-hydroxy-2-sodiosulfo succinimide, n-hydroxysulfosuccinimide,sodium salt, n-hydroxusulfosuccinimide sodium salt
3520574
Natrium;1-Hydroxy-2,5-Dioxopyrrolidin-3-Sulfonat
C1C(C(=O)N(C1=O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
106627-54-7
C4H4NNaO6S
217.13
RPENMORRBUTCPR-UHFFFAOYSA-M
n-hydroxysulfosuccinimide sodium salt, sulfo-nhs, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxysulfosuccinimidesodiumsalt, 3-pyrrolidinesulfonic acid, 1-hydroxy-2,5-dioxo-, monosodium salt, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxo-pyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxusulfosuccinimide sodium, n-hydroxy-2-sodiosulfo succinimide, n-hydroxysulfosuccinimide,sodium salt, n-hydroxusulfosuccinimide sodium salt
3520574
Natrium;1-Hydroxy-2,5-Dioxopyrrolidin-3-Sulfonat
C1C(C(=O)N(C1=O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Kopplungsmittel
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kopplungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 250.0°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 21.46 to 23.02% C, 6.19 to 6.71% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 217.13
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Hydroxysulfosuccinimide Sodium Salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.