Learn More
N-Iodsuccinimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3346177
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
516-12-1
C4H4INO2
224.99
MFCD00005512
LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
n-iodosuccinimide, succiniodimide, n-iodo succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo, unii-3cos3x3n4p, nis, succinimide, n-iodo, 3cos3x3n4p, 1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione, 1-iodoazolidine-2,5-dione
120273
CHEBI:53204
1-iodopyrrolidine-2,5-dione
IN1C(=O)CCC1=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
516-12-1
C4H4INO2
224.99
MFCD00005512
LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
n-iodosuccinimide, succiniodimide, n-iodo succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo, unii-3cos3x3n4p, nis, succinimide, n-iodo, 3cos3x3n4p, 1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione, 1-iodoazolidine-2,5-dione
120273
CHEBI:53204
1-iodopyrrolidine-2,5-dione
IN1C(=O)CCC1=O
N-Iodosuccinimide is used in the preparation of vinyl sulfones from olefins and benzenesulfinic acid. It acts as a source for I+ and involved in Hunsdiecker reactions for the conversion of cinnamic acids, and propiolic acids to the corresponding alfa-halostyrenes and 1-halo-1-alkynes respectively. It is also used to hydrolyze thioglycosides to 1-hydroxyglycosides with triluoroacetic acid. It is involved in the preparation of iodobenzene from 1,6-diynes. Further, it acts as an iodinating agent in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Iodsuccinimid wird bei der Herstellung von Vinylsulfonen aus Olefinen und Benzensulfinsäure verwendet. Es dient als Quelle für I+ und ist an Hunsdiecker-Reaktionen zur Umwandlung von Cinnamin- und Propiolsäuren in die entsprechenden alfa-Halostyrene und 1-Halo-1-alkyne beteiligt. Es wird auch zur Hydrolyse von Thioglykosiden zu 1-Hydroxyglykosiden mit Triluoroessigsäure verwendet. Es ist an der Zubereitung von Iodobenzol aus 1,6-Diynen beteiligt. Darüber hinaus wirkt es bei der chemischen Synthese als iodinierendes Mittel.
Löslichkeit
Löslich in Dioxan, Tetrahydrfuran und Acetonitril. Unlöslich in Äther, Hexan und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Iodosuccinimide
Schmelzpunkt ∽196°C (decomposition)
Dichte 2.245
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Beilstein 113917
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in dioxane,tetrahydrfuran and acetonitrile. Insoluble in ether and carbon tetrachloride.
Formelmasse 224.99