Learn More
N-Isopropyl-N-methylamin-d7-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30398769
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30398769 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30398769 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI872254100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Isopropyl-N-methylamine-d7 Hydrochloride
CAS 2733969-46-3
Summenformel C4H4D7N . (HCl)
Menge 100 mg
Synonym N-Methylisopropylamine-d7 Hydrochloride, Methylisopropylammonium-d7 Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-4(2)5-3;/h4-5H,1-3H3;1H/i1D3,2D3,4D;
SMILES CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].Cl
IUPAC-Name N-Methylpropan-d7-2-aminhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 116.64
Formelmasse 116.11