Learn More
N-Isopropyl-N-methylamin-d7-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30401710
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30401710 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30401710 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI87225450MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Isopropyl-N-methylamine-d7 Hydrochloride
CAS 2733969-46-3
Summenformel C4H4D7N . (HCl)
Menge 50 mg
Synonym N-Methylisopropylamine-d7 Hydrochloride, Methylisopropylammonium-d7 Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-4(2)5-3;/h4-5H,1-3H3;1H/i1D3,2D3,4D;
SMILES CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].Cl
IUPAC-Name N-Methylpropan-d7-2-aminhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 116.64
Formelmasse 116.11