missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Isopropylnoratropin, TRC

Artikelnummer. 30408002
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30408002 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30408002 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI87268025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Isopropyl Noratropine
CAS 22235-81-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C19 H27 N O3
Menge 25 mg
Synonym (1R,3r,5S)-8-(1-Methylethyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-3-yl (2RS)-3-hydroxy-2-phenyl-propanoate, 1αH,5αH-Nortropan-3α-ol, 8-isopropyl-, (±)-tropate (ester) (8CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 8-(1-methylethyl)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, endo-(±)-, Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 8-(1-methylethyl)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, endo-, N-Isopropylnoratropine, Tropic acid, 8-isopropyl-3α-nortropanyl ester, Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, (3-endo)-8-(1-methylethyl)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, Ipratropium Bromide Imp E (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C19H27NO3/c1-13(2)20-15-8-9-16(20)11-17(10-15)23-19(22)18(12-21)14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-18,21H,8-12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-/m0/s1
SMILES CC(C)N1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3
IUPAC-Name [(1S,5R)-8-Propan-2-yl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] (2R)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 317.42
Formelmasse 317.1991
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.