missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Isopropylnoratropin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Isopropyl Noratropine |
| CAS | 22235-81-0 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C19 H27 N O3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | (1R,3r,5S)-8-(1-Methylethyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-3-yl (2RS)-3-hydroxy-2-phenyl-propanoate, 1αH,5αH-Nortropan-3α-ol, 8-isopropyl-, (±)-tropate (ester) (8CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 8-(1-methylethyl)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, endo-(±)-, Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 8-(1-methylethyl)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, endo-, N-Isopropylnoratropine, Tropic acid, 8-isopropyl-3α-nortropanyl ester, Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, (3-endo)-8-(1-methylethyl)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, Ipratropium Bromide Imp E (EP) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H27NO3/c1-13(2)20-15-8-9-16(20)11-17(10-15)23-19(22)18(12-21)14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-18,21H,8-12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)N1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | [(1S,5R)-8-Propan-2-yl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] (2R)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 317.42 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?