missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Lactoyl-Tryptophan, TRC

Artikelnummer. 30474113
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30474113 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30474113 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL165325500MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Lactoyl-tryptophan
CAS 2216770-41-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C14 H16 N2 O4
Menge 500 mg
Synonym ((S)-2-Hydroxypropanoyl)-L-tryptophan
InChI-Formel InChI=1S/C14H16N2O4/c1-8(17)13(18)16-12(14(19)20)6-9-7-15-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7-8,12,15,17H,6H2,1H3,(H,16,18)(H,19,20)/t8-,12-/m0/s1
SMILES C[C@H](O)C(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-[[(2S)-2-Hydroxypropanoyl]amino]-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 276.288
Formelmasse 276.111
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.