Learn More
N-Lauroylsarcosin-Natriumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041727
17.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
137-16-6
C15H28NNaO3
293.38
MFCD00042728
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
23668817
Natrium;2-[dodecanoyl(methyl)amino]acetat
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
137-16-6
C15H28NNaO3
293.38
MFCD00042728
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
23668817
Natrium;2-[dodecanoyl(methyl)amino]acetat
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
N-Lauroylsarcosine is used for solubilization and separation of membrane proteins and glycoprotein's; reported to inhibit hexokinase. It is useful in concentrated salt solutions used in the cell lysis step during RNA purification (helps avoid excessive foaming). It has been used to indicate paramagnetic anisotropy sign change in micelle mesophage. Inhibits bacterial flora of human saliva/gut at 0.25% as well as acting as a fungi static agent in aqueous dispersion (1%).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Lauroylsarcosin wird für die Solubilisierung und Trennung von Membranproteinen und Glykoproteinen′ verwendet und soll Hexokinase hemmen. Ist nützlich für konzentrierten Salzlösungen, die im Zelllyseschritt während der RNA-Aufreinigung verwendet werden (hilft, übermäßige Schaumbildung zu vermeiden). Wird verwendet, um eine paramagnetischen Anisotropievorzeichenänderung bei der Mizellenmesophage anzuzeigen. Hemmt die Bakterienflora des menschlichen Speichels/Darms bei 0.25 % und wirkt als Fungistatikum in wässriger Dispersion (1 %).
Löslichkeit
Löslich in Wasser (293g/l).
Hinweise
Hygroskopisch, nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Lauroylsarcosine sodium salt
Schmelzpunkt 44°C to 47°C
Farbe Weiß
Strukturformel CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Menge 10 g
Beilstein 5322974
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,4368
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (293g/L).
Formelmasse 293.38
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver