Learn More
N-Methoxy-N,2,5,9-tetramethyldeca-2,4,8-trienamid, TRC
Artikelnummer. 30471280
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30471280 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30471280 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM265580250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methoxy-N,2,5,9-tetramethyldeca-2,4,8-trienamide
CAS 2508008-05-5
Summenformel C15H25NO2
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H25NO2/c1-12(2)8-7-9-13(3)10-11-14(4)15(17)16(5)18-6/h8,10-11H,7,9H2,1-6H3
SMILES C/C(C)=C\CCC(C)=CC=C(C)C(N(OC)C)=O
IUPAC-Name N-Methoxy-N,2,5,9-tetramethyldeca-2,4,8-trienamid
Molekulargewicht (g/mol) 251.36
Formelmasse 251.19