Learn More
N-Methoxy-N-methylbutanamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methoxy-N-methylbutanamide |
| CAS | 109480-78-6 |
| Summenformel | C6H13NO2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-4-5-6(8)7(2)9-3/h4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCC(=O)N(C)OC |
| IUPAC-Name | N-Methoxy-N-methylbutanamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 131.17 |
| Formelmasse | 131.0946 |