Learn More
N-Methoxy-N-methylpropionamide, TRC
Artikelnummer. 30483726
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30483726 10 mg 10 Milligramm
30483712 100 mg 100 Milligramm
30478753 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483726 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM27181810MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104863-65-2
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Synonym N-Methyl-N-methoxypropanamide
IUPAC-Name N-methoxy-N-methylpropanamide
SMILES CCC(=O)N(C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methoxy-N-methylpropionamide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-4-5(7)6(2)8-3/h4H2,1-3H3
Formelmasse 117.079