Learn More
N-Methyl-[1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-methyl-[1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methylamine |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 285.27 |
Reinheit (%) | 90% |