Learn More
N-Methyl-[1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methylamin, 90 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC64846DA
Weitere Details : CAS : 912569-73-4 Netto-Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 1g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10022034
  • 128.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
10-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
912569-73-4
285.27
AJQKRVBDVZVOBK-UHFFFAOYSA-N
24229724
CNCC1=C(N(N=C1C(F)(F)F)C)OC2=CC=CC=C2
C13H14F3N3O
MFCD09817546
methyl 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-1h-pyrazol-4-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine,97+%, n-methyl-1-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine
N-Methyl-1-[1-Methyl-5-Phenoxy-3-(Trifluormethyl)Pyrazol-4-yl]Methanamin
Spezifikation
N-methyl-[1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methylamine
1g
89.5
90%
MFCD09817546
AJQKRVBDVZVOBK-UHFFFAOYSA-N
N-Methyl-1-[1-Methyl-5-Phenoxy-3-(Trifluormethyl)Pyrazol-4-yl]Methanamin
24229724
90%
Bernsteinfarbene Glasflasche
912569-73-4
100.0
C13H14F3N3O
methyl 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-1h-pyrazol-4-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine,97+%, n-methyl-1-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine
CNCC1=C(N(N=C1C(F)(F)F)C)OC2=CC=CC=C2
285.27
285.27
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation