Learn More
N-Methyl-1-Propylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468726
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11468726 1 g 1 Gramm
11478726 5 g 5 Gramm
11488726 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468726 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16903.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 627-35-0 | C4H11N | 73.139 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-35-0
Summenformel C4H11N
Molekulargewicht (g/mol) 73.139
MDL-Nummer MFCD00009361
InChI-Schlüssel GVWISOJSERXQBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpropylamine, n-methyl-n-propylamine, methyl propyl amine, 1-propanamine, n-methyl, methyl-n-propylamine, methylpropylamine, unii-vw1h32h1qm, n-propylmethylamine, n-methyl-1-propylamine, vw1h32h1qm
PubChem CID 12315
IUPAC-Name N-Methylpropan-1-amin
SMILES CCCNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-1-propylamine
Dichte 0.713
Siedepunkt 62°C to 64°C
Flammpunkt −1.1°C (30°F)
Geruch Amine-like
Menge 1 g
UN-Nummer UN2733
Formelmasse 73.14
Reinheit (%) 97%