Learn More
N-Methyl[2-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-methyl[2-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methylamine |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | methyl({[2-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methyl})amine |
Formelmasse | 203.24 |
Reinheit (%) | 95% |