Learn More
N-Methyl-(2-phenylpyrimidin-5-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586857
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
921939-11-9
C12H13N3
199.257
MFCD09879949
BEURLXDVKSQEIQ-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methylamine, methyl 2-phenylpyrimidin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-2-phenylpyrimidin-5-yl methanamine
24229727
N-Methyl-1-(2-phenylpyrimidin-5-yl)methanamin
CNCC1=CN=C(N=C1)C2=CC=CC=C2
921939-11-9
C12H13N3
199.257
MFCD09879949
BEURLXDVKSQEIQ-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methylamine, methyl 2-phenylpyrimidin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-2-phenylpyrimidin-5-yl methanamine
24229727
N-Methyl-1-(2-phenylpyrimidin-5-yl)methanamin
CNCC1=CN=C(N=C1)C2=CC=CC=C2
Chemischer Name oder Material N-methyl-(2-phenylpyrimidin-5-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 199.26
Reinheit (%) 97%