Learn More
N-Methyl-2-piperidinmethanol-d5, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methyl-2-piperidinemethanol-d5 |
| CAS | 1794971-17-7 |
| Summenformel | C7H10D5NO |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | (1-Methyl-2-piperidyl)methanol-d5, (1-Methylpiperidin-2-yl)methanol-d5, (±)-2-Hydroxymethyl-1-methylpiperidine-d5, 1-Methyl-2-piperidinemethanol-d5, 2-Hydroxymethyl-1-methylpiperidine-d5, 2-Hydroxymethyl-N-methylpiperidine-d5, NSC 45464-d5 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H15NO/c1-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h7,9H,2-6H2,1H3/i1D3,6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1CCCCC1C([2H])([2H])O |
| IUPAC-Name | Dideuterio-[1-(trideuteriomethyl)piperidin-2-yl]methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 134.23 |
| Formelmasse | 134.1467 |