Learn More
N-Methyl-(2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586858
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
921939-14-2
C10H11N3S
205.279
MFCD09879951
VZHVJAYQGDCZAB-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl methylamine, methyl 2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methyl amine, methyl 2-2-thienyl pyrimidin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methanamine, n-methyl-2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl methylamine
24229733
N-Methyl-1-(2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl)methanamin
CNCC1=CN=C(N=C1)C2=CC=CS2
921939-14-2
C10H11N3S
205.279
MFCD09879951
VZHVJAYQGDCZAB-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl methylamine, methyl 2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methyl amine, methyl 2-2-thienyl pyrimidin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methanamine, n-methyl-2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl methylamine
24229733
N-Methyl-1-(2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl)methanamin
CNCC1=CN=C(N=C1)C2=CC=CS2
Chemischer Name oder Material N-methyl-(2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methylamine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 205.28
Reinheit (%) 90%