Learn More
N-Methyl-(2-thiomorpholinopyrid-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541137
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
906352-66-7
C11H17N3S
223.338
MFCD09702364
KEXCZGSQJYTNRX-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-2-thiomorpholinopyrid-4-yl methylamine, n-methyl-2-thiomorpholinopyridin-4-yl methylamine, methyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-thiomorpholinopyridin-4-yl methanamine, n-methyl-1-2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, methyl 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl 4-pyridyl methyl amine
24229511
N-Methyl-1-(2-thiomorpholin-4-ylpyridin-4-yl)methanamin
CNCC1=CC(=NC=C1)N2CCSCC2
906352-66-7
C11H17N3S
223.338
MFCD09702364
KEXCZGSQJYTNRX-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-2-thiomorpholinopyrid-4-yl methylamine, n-methyl-2-thiomorpholinopyridin-4-yl methylamine, methyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-thiomorpholinopyridin-4-yl methanamine, n-methyl-1-2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, methyl 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl 4-pyridyl methyl amine
24229511
N-Methyl-1-(2-thiomorpholin-4-ylpyridin-4-yl)methanamin
CNCC1=CC(=NC=C1)N2CCSCC2
Chemischer Name oder Material N-methyl-(2-thiomorpholinopyrid-4-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 223.34
Reinheit (%) 97%