Learn More
N-Methyl-2H-1,3-benzodioxol-5-amin (~90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-methyl-2H-1,3-benzodioxol-5-amine |
| CAS | 34060-22-5 |
| Summenformel | C8H9NO2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-9-6-2-3-7-8(4-6)11-5-10-7/h2-4,9H,5H2,1H3 |
| SMILES | CNc1ccc2OCOc2c1 |
| IUPAC-Name | N-Methyl-1,3-benzodioxol-5-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.16 |
| Formelmasse | 151.0633 |