Learn More
N-Methyl-3-phenoxybenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10002324
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
129535-78-0
C14H15NO
213.28
MFCD02089413
GDVLOOQWWBPGSV-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-3-phenoxybenzylamine, n-methyl-1-3-phenoxyphenyl methanamine, methyl 3-phenoxyphenyl methyl amine, n-methyl-3-phenoxybenzenemethanamine, benzenemethanamine, n-methyl-3-phenoxy, acmc-209bgx, benzenemethanamine,n-methyl-3-phenoxy
10512764
N-Methyl-1-(3-phenoxyphenyl)methanamin
CNCC1=CC(=CC=C1)OC2=CC=CC=C2
129535-78-0
C14H15NO
213.28
MFCD02089413
GDVLOOQWWBPGSV-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-3-phenoxybenzylamine, n-methyl-1-3-phenoxyphenyl methanamine, methyl 3-phenoxyphenyl methyl amine, n-methyl-3-phenoxybenzenemethanamine, benzenemethanamine, n-methyl-3-phenoxy, acmc-209bgx, benzenemethanamine,n-methyl-3-phenoxy
10512764
N-Methyl-1-(3-phenoxyphenyl)methanamin
CNCC1=CC(=CC=C1)OC2=CC=CC=C2
Chemischer Name oder Material N-Methyl-3-phenoxybenzylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 213.28
Reinheit (%) 97%