Learn More
N-Methyl-3-pyridinbutanamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methyl-3-pyridinebutanamine |
| CAS | 3000-74-6 |
| Summenformel | C10H16N2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Metanicotine, Dihydrometanicotine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H16N2/c1-11-7-3-2-5-10-6-4-8-12-9-10/h4,6,8-9,11H,2-3,5,7H2,1H3 |
| SMILES | CNCCCCc1cccnc1 |
| IUPAC-Name | N-Methyl-4-pyridin-3-ylbutan-1-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 164.25 |
| Formelmasse | 164.1313 |