Learn More
N-Methyl-4-aminobuttersäure, TRC
Artikelnummer. 30468293
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30468293 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468293 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM285745100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-4-aminobutyric Acid
CAS 1119-48-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C5H11NO2
Menge 100 mg
Synonym 4-(Methylamino)butanoic Acid, N-Methyl-GABA, N-Methyl-gamma-aminobutyric Acid, 4-(Methylamino)butyric Acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-6-4-2-3-5(7)8/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8)
SMILES CNCCCC(=O)O
IUPAC-Name 4-(Methylamino)butansäure
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Formelmasse 117.079
Reinheit (%) >95