missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Methyl-4-aminobuttersäure, TRC

Artikelnummer. 30470367
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30470367 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30470367 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM285745250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Methyl-4-aminobutyric Acid
CAS 1119-48-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C5H11NO2
Menge 250 mg
Synonym 4-(Methylamino)butanoic Acid, N-Methyl-GABA, N-Methyl-gamma-aminobutyric Acid, 4-(Methylamino)butyric Acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-6-4-2-3-5(7)8/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8)
SMILES CNCCCC(=O)O
IUPAC-Name 4-(Methylamino)butansäure
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Formelmasse 117.079
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.