Learn More
N-Methyl-4-aminobuttersäure, TRC
Artikelnummer. 30464372
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30464372 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464372 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM28574550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-4-aminobutyric Acid
CAS 1119-48-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C5H11NO2
Menge 50 mg
Synonym 4-(Methylamino)butanoic Acid, N-Methyl-GABA, N-Methyl-gamma-aminobutyric Acid, 4-(Methylamino)butyric Acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-6-4-2-3-5(7)8/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8)
SMILES CNCCCC(=O)O
IUPAC-Name 4-(Methylamino)butansäure
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Formelmasse 117.079
Reinheit (%) >95