Learn More
N-Methyl-(4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-ylmethyl)-amin, 97 %, Maybridge
113.40 € - 281.30 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1031843-28-3
Summenformel C12H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 202.257
MDL-Nummer MFCD11109322
InChI-Schlüssel XCBYKJIAOCVNGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-ylmethyl amine, methyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methyl amine, 5-methylamino methyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, methyl 4-methyl-2-phenyl 1,3-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methanamine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methylamine
PubChem CID 33589464
IUPAC-Name N-Methyl-1-(4-Mehtyl-2-Phenyl-1,3-Oxazol-5-yl)Methanamin
SMILES CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)CNC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10744755
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC18146CB
250mg Bernsteinfarbene Glasflasche
113.40 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 02-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10491464
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC18146DA
1g Bernsteinfarbene Glasflasche
281.30 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 02-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1031843-28-3
202.257
XCBYKJIAOCVNGY-UHFFFAOYSA-N
33589464
CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)CNC
C12H14N2O
MFCD11109322
n-methyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-ylmethyl amine, methyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methyl amine, 5-methylamino methyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, methyl 4-methyl-2-phenyl 1,3-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methanamine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methylamine
N-Methyl-1-(4-Mehtyl-2-Phenyl-1,3-Oxazol-5-yl)Methanamin
Spezifikation
N-Methyl-(4-methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-5-ylmethyl)amine
250mg
96.5
97%
MFCD11109322
XCBYKJIAOCVNGY-UHFFFAOYSA-N
N-Methyl-1-(4-Mehtyl-2-Phenyl-1,3-Oxazol-5-yl)Methanamin
33589464
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
1031843-28-3
100.0
C12H14N2O
n-methyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-ylmethyl amine, methyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methyl amine, 5-methylamino methyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, methyl 4-methyl-2-phenyl 1,3-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methanamine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methylamine
CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)CNC
202.257
202.26