missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Methyl-4-(Phenoxymethyl)Benzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-methyl-4-(phenoxymethyl)benzylamine |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | N-Methyl-1-[4-(phenoxymethyl)phenyl]methanamin |
Formelmasse | 227.31 |
Reinheit (%) | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'