Learn More
N-Methyl-4-pyrimidin-2-ylbenzylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10002164
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
886851-48-5
C12H13N3
199.257
MFCD09702382
DIWVUAYHEYROLA-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-4-pyrimidin-2-ylbenzylamine, n-methyl-1-4-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, methyl 4-pyrimidin-2-yl phenyl methyl amine, n-methyl-4-pyrimidin-2-yl benzylamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-2-pyrimidinyl, methyl 4-pyrimidin-2-ylphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-4-2-pyrimidinyl-9ci
24229561
N-methyl-1-(4-pyrimidin-2-ylphenyl)methanamin
CNCC1=CC=C(C=C1)C2=NC=CC=N2
886851-48-5
C12H13N3
199.257
MFCD09702382
DIWVUAYHEYROLA-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-4-pyrimidin-2-ylbenzylamine, n-methyl-1-4-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, methyl 4-pyrimidin-2-yl phenyl methyl amine, n-methyl-4-pyrimidin-2-yl benzylamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-2-pyrimidinyl, methyl 4-pyrimidin-2-ylphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-4-2-pyrimidinyl-9ci
24229561
N-methyl-1-(4-pyrimidin-2-ylphenyl)methanamin
CNCC1=CC=C(C=C1)C2=NC=CC=N2
Chemischer Name oder Material N-methyl-4-pyrimidin-2-ylbenzylamine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 199.26
Reinheit (%) 90%