Learn More
N-Methyl-(5-brompyrid-2-yl)-methylamin, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-methyl-(5-bromopyrid-2-yl)methylamine |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95+% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 201.07 |
Reinheit (%) | 95% |