Learn More
N-Methyl-(5-bromopyrid-3-yl)methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541075
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
73335-64-5
C7H9BrN2
201.07
MFCD07375057
UHDHQYPCHVXIKK-UHFFFAOYSA-N
1-5-bromopyridin-3-yl-n-methylmethanamine, n-methyl-5-bromopyrid-3-yl methylamine, 5-bromopyridin-3-yl methyl methyl amine, n-methyl-5-bromopyridin-3-yl methylamine, 5-bromopyrid-3-ylmethyl methylamine, 3-bromo-5-methylamino methyl pyridine, 3-pyridinemethanamine,5-bromo-n-methyl, 5-bromo 3-pyridyl methyl methylamine, 5-bromopyridin-3-yl-n-methylmethylamine, 3-pyridinemethanamine, 5-bromo-n-methyl
12515073
CNCC1=CC(Br)=CN=C1
73335-64-5
C7H9BrN2
201.07
MFCD07375057
UHDHQYPCHVXIKK-UHFFFAOYSA-N
1-5-bromopyridin-3-yl-n-methylmethanamine, n-methyl-5-bromopyrid-3-yl methylamine, 5-bromopyridin-3-yl methyl methyl amine, n-methyl-5-bromopyridin-3-yl methylamine, 5-bromopyrid-3-ylmethyl methylamine, 3-bromo-5-methylamino methyl pyridine, 3-pyridinemethanamine,5-bromo-n-methyl, 5-bromo 3-pyridyl methyl methylamine, 5-bromopyridin-3-yl-n-methylmethylamine, 3-pyridinemethanamine, 5-bromo-n-methyl
12515073
CNCC1=CC(Br)=CN=C1
Chemischer Name oder Material N-methyl-(5-bromopyrid-3-yl)methylamine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name [(5-bromopyridin-3-yl)methyl](methyl)amine
Formelmasse 201.07
Reinheit (%) 95%