Learn More
N-Methyl-(6-phenylpyrid-3-yl)-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10306574
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10306574 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10545554 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10306574 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC21146CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 879896-40-9
Summenformel C13H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 198.27
MDL-Nummer MFCD09064942
InChI-Schlüssel OLZSHISXLYLLBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl 6-phenylpyrid-3-yl methylamine, methyl 6-phenylpyridin-3-yl methyl amine, 3-pyridinemethanamine,n-methyl-6-phenyl, methyl 6-phenyl 3-pyridyl methyl amine, n-methyl-1-6-phenylpyridin-3-yl methanamine
PubChem CID 24229465
IUPAC-Name methyl[(6-phenylpyridin-3-yl)methyl]amine
SMILES CNCC1=CN=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl(6-phenylpyrid-3-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 198.27
Reinheit (%) 97%