Learn More
N-Methyl-[6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Methyl-[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]methylamine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 222.29 |
Reinheit (%) | 97% |