Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Methyl-β-Alaninitril 98 %
Catalog Number p-160204
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
693-05-0
C4H8N2
84.12
MFCD00001954
UNIJBMUBHBAUET-UHFFFAOYSA-N
3-methylamino propanenitrile, 3-methylaminopropionitrile, 3-methylamino propionitrile, propanenitrile, 3-methylamino, 2-cyanoethyl methyl amine, propionitrile, 3-methylamino, n-2-cyanoethyl methylamine, 3-n-methylamino propionitrile, 2-cyanoethyl methylamine, n-methyl-beta-alaninenitrile
69656
3-(methylamino)propanenitrile
CNCCC#N
693-05-0
C4H8N2
84.12
MFCD00001954
UNIJBMUBHBAUET-UHFFFAOYSA-N
3-methylamino propanenitrile, 3-methylaminopropionitrile, 3-methylamino propionitrile, propanenitrile, 3-methylamino, 2-cyanoethyl methyl amine, propionitrile, 3-methylamino, n-2-cyanoethyl methylamine, 3-n-methylamino propionitrile, 2-cyanoethyl methylamine, n-methyl-beta-alaninenitrile
69656
3-(methylamino)propanenitrile
CNCCC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Methyl-β-alaninenitrile
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 182°C to 186°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3NHCH2CH2CN
Brechungsindex 1.4300 to 1.432
Menge 5 g
Relative Dichte 0.89
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methyl-ß-alaninenitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.